Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca SureSTART™ MSCERT, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT de nivel 3.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
MSCERT (solo kits)
Kits certificados de alto rendimiento para su uso con análisis de espectrometría de masas rutinarios.
Nuestros kits MSCERT+ se analizan tanto mediante LC-MS como GC-MS para garantizar que no hay agentes de fabricación residuales, lixiviables ni extraíbles presentes en el vial que puedan generar picos cromatográficos falsos e interferir con sus resultados. También se prueban y certifican hasta 15 especificaciones físicas críticas para evitar problemas técnicos/de rendimiento. Los clientes reciben los resultados de las pruebas y el certificado de análisis en la caja del kit. Se recomiendan para baja adsorción.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Color (sello) | Blanco/beige |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Material | Vidrio ámbar |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido |
| Incluye | 100 viales y tapones |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 9mm |
| Dureza | 55 shore |
| Mostrar más |