Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados para HPLC y GC SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17393933 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Gris
Material:
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
Tipo de tapón:
Rosca (AVCS™), nivel 3
Tapa de rosca, parte superior abierta
Tapón de rosca, nivel 3
Septo:
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color del tapón Material Tipo de tapón Septo unitSize
17393933 Azul Vidrio ámbar Rosca (AVCS™), nivel 3 Silicona blanca/PTFE azul; precortado paquete de 100
17383933 Azul Vidrio ámbar Rosca (AVCS™), nivel 3 Silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
17303943 Azul Vidrio transparente Rosca (AVCS™), nivel 3 Silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
17313943 Azul Vidrio transparente Rosca (AVCS™), nivel 3 Silicona blanca/PTFE azul; precortado paquete de 100
17323943 Gris Vidrio ámbar Tapón de rosca, nivel 3 Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
17333943 Azul Vidrio transparente Tapón de rosca, nivel 3 Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
17855194 Gris Vidrio ámbar Tapa de rosca, parte superior abierta Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
17825194 Gris Vidrio transparente Tapa de rosca, parte superior abierta Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido paquete de 100
8 options
Código de producto. 17393933
Marca: Thermo Scientific™ 6PCK576W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación para HPLC y GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación para HPLC y GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Certificado para HPLC y GC (solo kits)
Para análisis cromatográficos
• Probado y certificado para hasta 15 especificaciones físicas críticas para evitar problemas técnicos/de rendimiento.
• Probado y certificado con GC/FIS LC/UV para garantizar que no hay agentes residuales de fabricación presentes en el vial que puedan generar picos cromatográficos falsos e interferir con sus resultados.
• Se proporciona un certificado con cada kit.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color (sello) White/Blue
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Vidrio ámbar
Volumen (métrico) 2 mL
Septo Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Incluye 100 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Dureza 55 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Rosca (AVCS™), nivel 3
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 9mm
Tipo de vial Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 3
Certificaciones/conformidad Certificación para HPLC y GC
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit de viales y tapones con certificación para HPLC y GC, nivel 3