Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17353983 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Estilo de la base:
Base plana
Cónico con polyspring de PE
Cónico con punto de extracción
Cónicos
Punta de precisión cónica
Material:
De vidrio
Vidrio de borosilicato
Vidrio silanizado
Vidrio silanizado transparente
Vidrio transparente
Volume (Metric) Usable:
0,25 mL
0,25 mL
0,35 mL
0,35 mL
0,45 mL
0,45 mL
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
500/paq.
5000/paq.
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 5000
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17353983
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 6PME03C1SSPT
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Utilice insertos de vidrio de rendimiento de nivel 3 SureSTART™ en viales de rosca, a presión o para encapsular de 2 ml al analizar tamaños de muestra muy pequeños (menos de 2 ml).
Utilice insertos Thermo Scientific™ SureSTART™ de rendimiento de nivel 3 con viales de 2 ml al analizar muestras de < 2 ml para maximizar el volumen de inyección. Estos insertos de vidrio tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 μl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Elija entre los formatos de inserto cónico de polyspring, cónico de punto de extracción o de fondo plano. Los insertos cónicos son más eficaces con volúmenes residuales de 2 a 4 μl. Estos insertos cuenta con un rendimiento de nivel 3, lo que significa que están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar las dimensiones físicas y cumplir todos los requisitos de las farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Características
  • Puede utilizar viales con rosca de 9 mm, viales a presión de 11 mm o viales con tapón de rosca de 11 mm con estos insertos
  • Selle estos viales con tapones de rosca de 9 mm o tapones de rosca/a presión de 11 mm y los septos correspondientes según el tipo de vial que utilice
Insertos de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Los insertos cónicos de polyspring cuentan con un resorte de polietileno para centrar el fondo del inserto y proporcionar una almohadilla contra el contacto con agujas
  • Los insertos de fondo plano pueden albergar más volumen de muestra que los insertos cónicos de polyspring o de punto de extracción
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los insertos Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio silanizado transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 10 Packs of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 6 mm
Volumen residual (métrico) 4 μl
Estilo de la base Cónico con polyspring de PE
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,3 mL
Altura (métrico) 30 mm
Cantidad 1000/paq.
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo Inserto de vidrio para viales de 2 ml, nivel 3
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) 2 mL Vials
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato