Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17343983 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Estilo de la base:
Base plana
Cónico con polyspring de PE
Cónico con punto de extracción
Cónicos
Punta de precisión cónica
Material:
De vidrio
Vidrio de borosilicato
Vidrio silanizado
Vidrio silanizado transparente
Vidrio transparente
Volume (Metric) Usable:
0,25 mL
0,25 mL
0,35 mL
0,35 mL
0,45 mL
0,45 mL
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. 17343983
Marca: Thermo Scientific™ 6PME03C1SSPF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice insertos de vidrio de rendimiento de nivel 3 SureSTART™ en viales de rosca, a presión o para encapsular de 2 ml al analizar tamaños de muestra muy pequeños (menos de 2 ml).
Utilice insertos Thermo Scientific™ SureSTART™ de rendimiento de nivel 3 con viales de 2 ml al analizar muestras de < 2 ml para maximizar el volumen de inyección. Estos insertos de vidrio tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 μl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Elija entre los formatos de inserto cónico de polyspring, cónico de punto de extracción o de fondo plano. Los insertos cónicos son más eficaces con volúmenes residuales de 2 a 4 μl. Estos insertos cuenta con un rendimiento de nivel 3, lo que significa que están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar las dimensiones físicas y cumplir todos los requisitos de las farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Características
  • Puede utilizar viales con rosca de 9 mm, viales a presión de 11 mm o viales con tapón de rosca de 11 mm con estos insertos
  • Selle estos viales con tapones de rosca de 9 mm o tapones de rosca/a presión de 11 mm y los septos correspondientes según el tipo de vial que utilice
Insertos de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Los insertos cónicos de polyspring cuentan con un resorte de polietileno para centrar el fondo del inserto y proporcionar una almohadilla contra el contacto con agujas
  • Los insertos de fondo plano pueden albergar más volumen de muestra que los insertos cónicos de polyspring o de punto de extracción
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los insertos Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio silanizado transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 50 Packs of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 6 mm
Volumen residual (métrico) 4 μl
Estilo de la base Cónico con polyspring de PE
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,3 mL
Cantidad 5000/paq.
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) 2 mL Vials
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Inserto de vidrio para viales de 2 ml, nivel 3