Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice insertos Thermo Scientific™ SureSTART™ de rendimiento de nivel 3 con viales de 2 ml al analizar muestras de < 2 ml para maximizar el volumen de inyección. Estos insertos de vidrio tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 μl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Elija entre los formatos de inserto cónico de polyspring, cónico de punto de extracción o de fondo plano. Los insertos cónicos son más eficaces con volúmenes residuales de 2 a 4 μl. Estos insertos cuenta con un rendimiento de nivel 3, lo que significa que están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar las dimensiones físicas y cumplir todos los requisitos de las farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Características
- Puede utilizar viales con rosca de 9 mm, viales a presión de 11 mm o viales con tapón de rosca de 11 mm con estos insertos
- Selle estos viales con tapones de rosca de 9 mm o tapones de rosca/a presión de 11 mm y los septos correspondientes según el tipo de vial que utilice
Insertos de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Los insertos cónicos de polyspring cuentan con un resorte de polietileno para centrar el fondo del inserto y proporcionar una almohadilla contra el contacto con agujas
- Los insertos de fondo plano pueden albergar más volumen de muestra que los insertos cónicos de polyspring o de punto de extracción
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los insertos Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Material | Vidrio silanizado transparente |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Micro Sampling |
| Tipo de inserto | Inserts with spring for HPLC and GC Vials |
| Tipo de empaquetado | 1 Pack of 100 |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Volumen residual (métrico) | 4 μl |
| Mostrar más |