Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17394043 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Septo | Dureza | unitSize | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17394043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 1000 | - |
| 17363993 | Azul, Gold | Silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 100 | Cubierta de placa de estaño magnético |
| 17334043 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 100 | - |
| 17344043 | Azul | Silicona azul/PTFE transparente; suave | 45 shore | paquete de 100 | Suave |
| 17354043 | Azul | Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando | 45 shore | paquete de 100 | Precortado, suave |
| 17364043 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 5000 | - |
| 17374043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 100 | - |
| 17384043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 5000 | - |
| 17304053 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 1000 | - |
| 17314053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | 54 shore | paquete de 100 | De unión |
| 17324053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | 54 shore | paquete de 5000 | De unión |
| 17334053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | 54 shore | paquete de 1000 | De unión |
| 17344053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | 54 shore | paquete de 100 | Precortado, adherido |
| 17354053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | 54 shore | paquete de 5000 | Precortado, adherido |
| 17364053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | 54 shore | paquete de 1000 | Precortado, adherido |
| 17374053 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | 54 shore | paquete de 100 | Precortado |
| 17384053 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | 54 shore | paquete de 5000 | Precortado |
| 17394053 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | 54 shore | paquete de 100 | Precortado |
| 17304063 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | 54 shore | paquete de 5000 | Precortado |
| 17314063 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | 54 shore | paquete de 1000 | Precortado |
| 17324063 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | 54 shore | paquete de 1000 | Precortado |
| 17334063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 100 | - |
| 17344063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 5000 | - |
| 17354063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 100 | - |
| 17364063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 5000 | - |
| 17374063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 1000 | - |
| 17384063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 54 shore | paquete de 1000 | - |
| 17815194 | Amarillo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | 45 shore | paquete de 100 | Precortado |
| 17865204 | Amarillo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 50 shore | paquete de 100 | - |
| 17875204 | Verde | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | 50 shore | paquete de 100 | - |
| 18274584 | Verde | Silicona/PTFE | - | paquete de 100 | Precortado |
Código de producto. 17394043
Marca: Thermo Scientific™ 6PSC9ST1RT
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28011" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con aberturas de 9 mm, incluyendo nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml, viales de rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml y microviales a rosca de vidrio de recuperación total SureSTART para muestras de < 2 ml, viales de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml y microviales de rosca de vidrio para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general para reducir los problema relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | No |
| Septo | Silicona blanca/PTFE rojo |
| Nivel | Level 3 |
| Dureza | 54 shore |
| Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tamaño del tapón | 9mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con rosca de 9 mm |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
| Tipo de producto | Rosca (AVCS™), nivel 3 |
| Mostrar más Mostrar menos |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.