Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17384053 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Gold
Gris
Negro
Rojo
Verde
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Silicona blanca/PTFE rojo; unido
Silicona/PTFE
Modelo:
Cubierta de placa de estaño magnético
De unión
Precortado
Precortado, adherido
Precortado, suave
Suave
Dureza:
45 shore
50 shore
54 shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Color Septo Modelo Dureza unitSize
17384053 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 5000
17363993 Azul, Gold Silicona blanca/PTFE rojo Cubierta de placa de estaño magnético 54 shore paquete de 100
17334043 Azul Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 100
17344043 Azul Silicona azul/PTFE transparente; suave Suave 45 shore paquete de 100
17354043 Azul Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando Precortado, suave 45 shore paquete de 100
17364043 Azul Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 5000
17374043 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 100
17384043 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 5000
17394043 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 1000
17304053 Azul Silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 1000
17314053 Negro Silicona blanca/PTFE rojo; unido De unión 54 shore paquete de 100
17324053 Negro Silicona blanca/PTFE rojo; unido De unión 54 shore paquete de 5000
17334053 Negro Silicona blanca/PTFE rojo; unido De unión 54 shore paquete de 1000
17344053 Gris Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Precortado, adherido 54 shore paquete de 100
17354053 Gris Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Precortado, adherido 54 shore paquete de 5000
17364053 Gris Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Precortado, adherido 54 shore paquete de 1000
17374053 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 100
17394053 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 100
17304063 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 5000
17314063 Rojo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 1000
17324063 Azul Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 54 shore paquete de 1000
17334063 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 100
17344063 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 5000
17354063 Rojo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 100
17364063 Rojo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 5000
17374063 Rojo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 1000
17384063 Azul PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 54 shore paquete de 1000
17815194 Amarillo Silicona blanca/PTFE azul; precortado Precortado 45 shore paquete de 100
17865204 Amarillo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 50 shore paquete de 100
17875204 Verde PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo - 50 shore paquete de 100
18274584 Verde Silicona/PTFE Precortado - paquete de 100
31 options
Código de producto. 17384053
Marca: Thermo Scientific™ 6PSC9STS1F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con aberturas de 9 mm, incluyendo nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml, viales de rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml y microviales a rosca de vidrio de recuperación total SureSTART para muestras de < 2 ml, viales de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml y microviales de rosca de vidrio para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general para reducir los problema relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
Precortados Yes
Septo Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Nivel Level 3
Modelo Precortado
Dureza 54 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Cantidad 5000/Pk.
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca de 9 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Rosca (AVCS™), nivel 3