Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17323873 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Verde
Septo:
PTFE roja / silicona blanca
Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido
Silicona blanca/PTFE beige; unido
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/poliimida roja
Silicona roja/PFTE marfil
Silicona roja/PTFE blanco
Silicona roja/PTFE marfil
Tipo de producto:
Rosca (AVCS™), nivel 2
Rosca, nivel 2
Tapón de rosca AVCS
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Color Septo Tipo de producto Cantidad unitSize
17323873 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17323863 Azul PTFE roja / silicona blanca Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17933611 Azul Silicona blanca/poliimida roja Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17333863 Azul Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17343863 Rojo Silicona roja/PTFE blanco Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17353863 Rojo Silicona roja/PTFE blanco Rosca (AVCS™), nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17363863 Rojo Silicona roja/PTFE blanco Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17373863 Azul Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17383863 Azul Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17393863 Azul Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17303873 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17313873 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17333873 Azul Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17343873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; unido Rosca, nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17353873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; unido Rosca, nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17363873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; unido Rosca, nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17373873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido Rosca, nivel 2 Paquete de 100 paquete de 100
17383873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido Rosca, nivel 2 5000 paq. paquete de 5000
17393873 Azul Silicona blanca/PTFE beige; precortado, unido Rosca, nivel 2 Paquete de 1000 paquete de 1000
17805174 Azul Silicona roja/PFTE marfil Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17825204 Negro Silicona blanca/PTFE rojo Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17815214 Verde Silicona blanca/PTFE rojo Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17875224 Verde Silicona roja/PTFE marfil Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17895174 Amarillo Silicona blanca/PTFE rojo Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17875194 Negro Silicona roja/PTFE marfil Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
17895204 Amarillo Silicona roja/PTFE marfil Tapón de rosca AVCS Paquete de 100 paquete de 100
26 options
Código de producto. 17323873
Marca: Thermo Scientific™ 6ASC9ST1RT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales de rosca con una abertura de 9 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la robustez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca que tengan una abertura de 9 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 2 ml de rosca SureSTART y microviales de vidrio de rosca de alta recuperación de 1,7 ml para muestras de < 2 ml (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las de agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Material Polipropileno
Precortados No
Septo Silicona blanca/PTFE rojo
Nivel Level 2
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad Paquete de 1000
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca de 9 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Rosca (AVCS™), nivel 2