Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1
Código de producto. 17384123 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Septo:
Caucho natural rojo/TEF transparente
Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE blanco; unido
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Silicona roja/PTFE marfil
Tipo de producto:
Rosca (AVCS™), nivel 1
Rosca, nivel 1
Tapón de rosca
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Septo Tipo de producto Cantidad unitSize
17384123 Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17344123 Caucho natural rojo/TEF transparente Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17364123 Caucho natural rojo/TEF transparente Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17354123 Caucho natural rojo/TEF transparente Rosca (AVCS™), nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17374123 Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17394123 Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17304133 Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17324133 Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17314133 Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17334133 Silicona blanca/PTFE blanco; unido Rosca, nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17384133 Silicona blanca/PTFE blanco; unido Rosca, nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17344133 Silicona blanca/PTFE blanco; unido Rosca, nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17354133 Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido Rosca, nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17374133 Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido Rosca, nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17364133 Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido Rosca, nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17394133 Silicona blanca/PTFE azul; precortado Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17314143 Silicona blanca/PTFE azul; precortado Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17304143 Silicona blanca/PTFE azul; precortado Rosca (AVCS™), nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17895194 Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Tapón de rosca 5000 paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17384123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CHSC920F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seleccione tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos.
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca que tengan una abertura de 9 mm, incluidos nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART y microviales de rosca de polipropileno de 2 ml para muestras de < 2 ml (nivel 1). Seleccione tapones de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF diseñados para reducir los problemas con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros límites de nivel de rendimiento 1 son rentables y se ha probado la calidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
Precortados No
Septo Silicona roja/PTFE marfil
Nivel Level 1
Línea de productos SureSTART nivel 1
Cantidad 5000 paq.
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca de 9 mm
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Rosca (AVCS™), nivel 1