Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1
Código de producto. 17324133 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Septo:
Caucho natural rojo/TEF transparente
Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE blanco; unido
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Silicona roja/PTFE marfil
Tipo de producto:
Rosca (AVCS™), nivel 1
Rosca, nivel 1
Tapón de rosca
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Septo Tipo de producto Cantidad unitSize
17324133 Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17344123 Caucho natural rojo/TEF transparente Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17364123 Caucho natural rojo/TEF transparente Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17354123 Caucho natural rojo/TEF transparente Rosca (AVCS™), nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17374123 Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17394123 Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17384123 Silicona roja/PTFE marfil Rosca (AVCS™), nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17304133 Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17314133 Silicona blanca/PTFE rojo Rosca (AVCS™), nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17334133 Silicona blanca/PTFE blanco; unido Rosca, nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17384133 Silicona blanca/PTFE blanco; unido Rosca, nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17344133 Silicona blanca/PTFE blanco; unido Rosca, nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17354133 Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido Rosca, nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17374133 Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido Rosca, nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17364133 Silicona blanca/PTFE Blanco; precortado, unido Rosca, nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17394133 Silicona blanca/PTFE azul; precortado Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 100 paquete de 100
17314143 Silicona blanca/PTFE azul; precortado Rosca (AVCS™), nivel 1 Paquete de 1000 paquete de 1000
17304143 Silicona blanca/PTFE azul; precortado Rosca (AVCS™), nivel 1 5000 paq. paquete de 5000
17895194 Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Tapón de rosca 5000 paq. paquete de 100
19 options
Código de producto. 17324133
Marca: Thermo Scientific™ CHSC930T
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seleccione tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos.
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca que tengan una abertura de 9 mm, incluidos nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART y microviales de rosca de polipropileno de 2 ml para muestras de < 2 ml (nivel 1). Seleccione tapones de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos. Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF diseñados para reducir los problemas con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros límites de nivel de rendimiento 1 son rentables y se ha probado la calidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
Precortados No
Septo Silicona blanca/PTFE rojo
Nivel Level 1
Línea de productos SureSTART nivel 1
Cantidad Paquete de 1000
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Para utilizar con (equipo) Viales con rosca de 9 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Rosca (AVCS™), nivel 1