Learn More
Thermo Scientific™ Septos de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Sustituya los septos desgastados con septos Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm (nivel 2). Seleccione el nivel 2 de productos para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre varios tamaños de paq. de septos de silicona/PTFE de uso general fabricados con valores shore de 45 para reducir los problemas con las agujas del muestreador automático.
Nuestros septos de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco, Beige |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Septo | Silicone/PTFE |
| N.° por paquete | 5000/paquete |
| Tipo de empaquetado | 50 packs of 100 |
| Dureza | 45 shore |
| Mostrar más |