Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 30286152 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Septo:
Butilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeado
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Silicona blanca/PTFE beige
Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura
Silicona/aluminio
Material:
Acero magnético
Aluminio
Aluminio/liberación de presión
Dureza:
40 shore
45 shore
50 shore
50 shore
55 shore
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. 30286152
Marca: Thermo Scientific™ 6ACC20SA3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los tapones de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales para capsular con una abertura de 20 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice los tapones para encapsular de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para encapsular con una abertura de 20 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 10 y 20 ml con espacio de cabeza con tapón para encapsular SureSTART (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de aluminio y de acero magnético con septos de silicona/PTFE o butilo/PTFE de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Los tapones con tecnología de liberación de presión se dividirán para permitir la liberación segura de las altas presiones internas del vial. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
Level 2 SureSTART 20 mm Crimp Caps feature:
• Pressure Release Cap Design – The cap has a perforated ring which will split if the septum is pushed upwards by high internal pressure. This releases the seal to allow pressure to release safely.
• Molded Pharmafix Septa – These septa are composed of a hard central area of PTFE embedded within an outer and upper covering of a softer butyl elastomer.
• High Temperature Septa – A specialized silicone formulation allows these septa to be heated to over 250°C without excessive septum softening or the release of volatile vapors.
The SureSTART Performance Levels
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 products have very low metal contents, extractables, and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in clean rooms to protect against environmental factors. They contain the lowest levels of metals, extractables, and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Silver
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Aluminio
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Silicona/aluminio
Para utilizar con (aplicación) PFAS Headspace analysis
Incluye Assembled silicone/aluminum septum
Material (sello) Silicone/Aluminum
Tamaño de la abertura (métrico) 10 mm
Modelo 20 mm crimp cap
Dureza 50 shore
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Altura (métrico) 7.5 mm
Cantidad Paquete de 100
Grosor (métrico) 3 mm
Tipo Cap and Septa
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Headspace autosampler
Diámetro del orificio (métrico) 10 mm