Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17353833 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Septo:
Butilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeado
Silicona azul/PTFE transparente; suave
Silicona blanca/PTFE beige
Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura
Silicona/aluminio
Material:
Acero magnético
Aluminio
Aluminio/liberación de presión
Dureza:
40 shore
45 shore
50 shore
50 shore
55 shore
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Septo Material Dureza Cantidad unitSize
17353833 Silicona azul/PTFE transparente; suave Acero magnético 40 shore 5000 paq. paquete de 5000
17313783 Butilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeado Aluminio 50 shore Paquete de 100 paquete de 100
17323783 Butilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeado Aluminio 50 shore 5000 paq. paquete de 5000
17333783 Butilo negro/PTFE gris; Pharmafix moldeado Aluminio 50 shore Paquete de 1000 paquete de 1000
17343783 Silicona blanca/PTFE beige Aluminio 45 shore Paquete de 100 paquete de 100
17353783 Silicona blanca/PTFE beige Aluminio 45 shore 5000 paq. paquete de 5000
17363783 Silicona blanca/PTFE beige Aluminio 45 shore Paquete de 1000 paquete de 1000
17343833 Silicona azul/PTFE transparente; suave Acero magnético 40 shore Paquete de 100 paquete de 100
17363833 Silicona azul/PTFE transparente; suave Acero magnético 40 shore Paquete de 1000 paquete de 1000
17373833 Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura Acero magnético 55 shore Paquete de 100 paquete de 100
17383833 Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura Acero magnético 55 shore 5000 paq. paquete de 5000
17393833 Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura Acero magnético 55 shore Paquete de 1000 paquete de 1000
17303843 Silicona blanca/PTFE beige Aluminio/liberación de presión 45 shore Paquete de 100 paquete de 100
17313843 Silicona blanca/PTFE beige Aluminio/liberación de presión 45 shore 5000 paq. paquete de 5000
17323843 Silicona blanca/PTFE beige Aluminio/liberación de presión 45 shore Paquete de 1000 paquete de 1000
30286152 Silicona/aluminio Aluminio 50 shore Paquete de 100 paquete de 100
16 options
Código de producto. 17353833
Marca: Thermo Scientific™ 6AMCC20ST3F
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice los tapones de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales para capsular con una abertura de 20 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice los tapones para encapsular de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para encapsular con una abertura de 20 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 10 y 20 ml con espacio de cabeza con tapón para encapsular SureSTART (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de aluminio y de acero magnético con septos de silicona/PTFE o butilo/PTFE de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Los tapones con tecnología de liberación de presión se dividirán para permitir la liberación segura de las altas presiones internas del vial. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Característica de los tapones de rosca de 20 mm SureSTART de nivel 2:
• Diseño de tapón de liberación de presión: El tapón tiene un anillo perforado que se abre si el septo es empujado hacia arriba por una alta presión interna. De este modo la junta se libera para permitir que la presión se libere de forma segura.
• Septos Pharmafix moldeados: Estos septos se componen de una zona central dura de PTFE integrada en una cubierta exterior y superior de un elastómero de butilo más blando.
• Septos de alta temperatura: Una formulación de silicona especializada permite calentar estos septos a más de 250 °C sin que se ablanden excesivamente o se liberen vapores volátiles.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Blue/Clear
Color Oro
Material Acero magnético
Septo Silicona azul/PTFE transparente; suave
Material (sello) Silicone/PTFE
Nivel Level 2
Modelo Soft
Dureza 40 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad 5000 paq.
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto para encapsular, nivel 2