Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 20 mm SureSTART™, análisis diario de nivel 1
Código de producto. 17304113 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Oro
Plata
Septo:
Butilo gris/PTFE gris, moldeado
Butilo gris/PTFE gris; moldeado
Parte superior abierta
Silicona azul/PTFE blanco
Silicona transparente azul/PTFE transparente
Material:
Acero magnético
Aluminio
Cantidad:
5000 paq.
Paquete de 100
Paquete de 1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Material Cantidad unitSize
17304113 Plata Silicona azul/PTFE blanco Aluminio 5000 paq. paquete de 5000
17334103 Plata Butilo gris/PTFE gris, moldeado Aluminio Paquete de 100 paquete de 100
17384103 Plata Butilo gris/PTFE gris; moldeado Aluminio Paquete de 1000 paquete de 1000
17344103 Plata Butilo gris/PTFE gris; moldeado Aluminio 5000 paq. paquete de 5000
17354103 Oro Butilo gris/PTFE gris, moldeado Acero magnético Paquete de 100 paquete de 100
17374103 Oro Butilo gris/PTFE gris; moldeado Acero magnético Paquete de 1000 paquete de 1000
17364103 Oro Butilo gris/PTFE gris; moldeado Acero magnético 5000 paq. paquete de 5000
17394103 Plata Silicona azul/PTFE blanco Aluminio Paquete de 100 paquete de 100
17344113 Plata Silicona azul/PTFE blanco Aluminio Paquete de 1000 paquete de 1000
17314113 Oro Silicona transparente azul/PTFE transparente Acero magnético Paquete de 100 paquete de 100
17334113 Oro Silicona transparente azul/PTFE transparente Acero magnético Paquete de 1000 paquete de 1000
17324113 Oro Silicona transparente azul/PTFE transparente Acero magnético 5000 paq. paquete de 5000
17865224 Plata Parte superior abierta Aluminio Paquete de 100 paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17304113 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CHCC202F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seleccione tapones de rosca de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos.
Utilice los tapones para encapsular de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales para encapsular con una abertura de 20 mm, incluidos nuestros viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón para encapsular SureSTART (nivel 1). Seleccione tapones de nivel 1 para productos aprobados por cromatografía y optimizados para costes que sean adecuados para análisis diarios y compatibles con todos los tipos de instrumentos. Elija entre tapones de aluminio y de acero magnético con septos de silicona/PTFE o butilo/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific™ para facilitar la colocación y retirada de tapones para encapsular.
Nuestros límites de nivel de rendimiento 1 son rentables y se ha probado la calidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para los análisis diarios.
Los tapones de rosca de 20 mm de sureSTART de nivel 1 incorporan septos moldeados con sellado elevado y marcas de inyección. Se componen de elastómero butilo cubierto con una capa fina de PTFE en una superficie.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Blue/White
Color Plata
Material Aluminio
Septo Silicona azul/PTFE blanco
Nivel Level 1
Línea de productos SureSTART nivel 1
Cantidad 5000 paq.
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con espacio de cabeza para encapsular de 20 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto para encapsular, nivel 1