Learn More
Thermo Scientific™
Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 1, para el análisis HPLC diario de muestras de < 2 ml.
25.10€ - 1580.00€
Especificaciones
Color | Clear |
---|---|
Material | Polipropileno transparente |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Nivel | Level 1 |
Tamaño de la abertura (métrico) | 9mm |
Código de producto | Marca | Estilo de la base | Volumen total (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de la base | Volumen total (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17373913
|
Thermo Scientific™
6ESV9-04PP |
Vial con inserto, cónico | 0,4 mL | 100 Pk. |
25.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17383913
|
Thermo Scientific™
6ESV9-04PPF |
Vial con inserto, cónico | 0,4 mL | 5000/Cs. |
1090.00€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17393913
|
Thermo Scientific™
6ESV9-04PPT |
Vial con inserto, cónico | 0,4 mL | 1000/Cs. |
230.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17303923
|
Thermo Scientific™
6ESV9-1PP |
Fondo plano | 1,5 mL | 100 Pk. |
36.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17313923
|
Thermo Scientific™
6ESV9-1PPF |
Fondo plano | 1,5 mL | 5000/Cs. |
1580.00€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17323923
|
Thermo Scientific™
6ESV9-1PPT |
Fondo plano | 1,5 mL | 1000/Cs. |
346.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ con rendimiento de nivel 1 para análisis de cromatografía diario de muestras de < 2 ml. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de HPLC/UHPLC. Estos microviales de plástico transparente de 2 ml con tapones de rosca tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar estos viales con rosca.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
- Vial con una sola onda
- Los viales de polipropileno se recomiendan cuando se analizan compuestos/analitos polares
- Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
- Adecuados para aplicaciones de HPLC/UHPLC
- Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, ELSD y fluorescencia
- No se recomienda su uso con disolventes no polares
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Clear | |
2 mL | |
9mm | |
Tapón de rosca corta | |
Certificación de especificación | |
No |
Polipropileno transparente | |
Level 1 | |
SureSTART nivel 1 | |
32 mm | |
Microvial de plástico de rosca de 2 ml, nivel 1 | |
Tapones de rosca y septos de 9 mm |