Learn More
Thermo Scientific™ 
Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 1, para el análisis HPLC diario de muestras de < 2 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ESV9-04PPT
206.44 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17393913
  • 230.00€ / paquete de 1000
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Clear
2 mL
9mm
Vial con inserto, cónico
0,4 mL
32 mm
Certificación de especificación
No
Tapones de rosca y septos de 9 mm
Polipropileno transparente
Level 1
4 μl
SureSTART nivel 1
Tapón de rosca corta
1000/Cs.
Microvial de plástico de rosca de 2 ml, nivel 1
0,3 mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1 >