Learn More
Thermo Scientific™
Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ con rendimiento de nivel 1 para análisis de cromatografía diario de muestras de < 2 ml. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de HPLC/UHPLC. Estos microviales de plástico transparente de 2 ml con tapones de rosca tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar estos viales con rosca.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
- Vial con una sola onda
- Los viales de polipropileno se recomiendan cuando se analizan compuestos/analitos polares
- Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
- Adecuados para aplicaciones de HPLC/UHPLC
- Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, ELSD y fluorescencia
- No se recomienda su uso con disolventes no polares
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Material | Polipropileno transparente |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Nivel | Level 1 |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 9mm |
| Volumen residual (métrico) | 170 μl |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Línea de productos | SureSTART nivel 1 |
| Volumen total (métrico) | 1,5 mL |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca corta |
| Mostrar más |