Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 2 ml con tapón a presión SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17393853 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
N.° por paquete:
100/paquete
1000/paquete
5000/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material N.° por paquete unitSize
17393853 Vidrio ámbar 5000/paquete paquete de 5000
17353853 Vidrio transparente 100/paquete paquete de 100
17363853 Vidrio transparente 5000/paquete paquete de 5000
17373853 Vidrio transparente 1000/paquete paquete de 1000
17383853 Vidrio ámbar 100/paquete paquete de 100
17303863 Vidrio ámbar 1000/paquete paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17393853 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ARV112PF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los viales a presión de vidrio de 2 ml SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento.
Elija los viales de vidrio de 2 ml con cierre a presión Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC, HPLC/UHPLC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Utilice viales de nivel 2 para aplicaciones de control de aseguramiento y control de la calidad rutinarias, donde los niveles de analitos son alcanzables o cercanos al nivel de detección del método. Disponibles en vidrio transparente y ámbar, los viales a presión tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice septos y tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific o los septos y tapones de rosca de 11 mm para sellar este vial
  • Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón para encapsular del vial
  • Compre al por mayor para ahorrar más
  • Nuestros tapones a presión ofrecen un cierre muy hermético gracias a su material de polietileno (PE) blando y a su función de doble cierre a presión
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante dos ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio ámbar
Volumen (métrico) 2 mL
Nivel Level 2
N.° por paquete 5000/paquete
Tamaño de la abertura (métrico) 11 mm
Volumen residual (métrico) 170 μl
Estilo de la base Base plana
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón a presión
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de vidrio a presión de 2 ml, nivel 2