Learn More
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17373843 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Negro
Rojo
Transparente
Septo:
Caucho natural/TEF transparente
PTFE virgen blanco
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/poliimida roja
Silicona roja/PTFE transparente
Dureza:
45 shore
53 shore
55 shore
60 shore
Cantidad:
1000/paq.
5000/paq.
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. 17373843
Marca: Thermo Scientific™ 6ARC11NRT1RT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales a presión con una abertura de 11 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice los tapones a presión de 11 mm  Thermo Scientific™ SureSTART™  con viales a presión  con una abertura de 11 mm, incluidos  nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml SureSTART  (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones de presión incluyen septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Natural/Clear
Color Rojo
Material de baja densidad
Septo Caucho natural/TEF transparente
Nivel Level 2
Dureza 60 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad 1000/paq.
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo Presión, nivel 2
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales a presión de 11 mm