Learn More
Thermo Scientific™ Tapones a presión de 11 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17303853 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Negro
Rojo
Transparente
Septo:
Caucho natural/TEF transparente
PTFE virgen blanco
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/poliimida roja
Silicona roja/PTFE transparente
Dureza:
45 shore
53 shore
55 shore
60 shore
Cantidad:
1000/paq.
5000/paq.
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo Dureza Cantidad unitSize
17303853 Azul Silicona blanca/PTFE rojo 45 shore 5000/paq. paquete de 5000
17333843 Azul Caucho natural/TEF transparente 60 shore Paquete de 100 paquete de 100
17993601 Azul Silicona blanca/poliimida roja 45 shore Paquete de 100 paquete de 100
17343843 Azul Caucho natural/TEF transparente 60 shore 5000/paq. paquete de 5000
17353843 Rojo Caucho natural/TEF transparente 60 shore Paquete de 100 paquete de 100
17363843 Rojo Caucho natural/TEF transparente 60 shore 5000/paq. paquete de 5000
17373843 Rojo Caucho natural/TEF transparente 60 shore 1000/paq. paquete de 1000
17383843 Azul Caucho natural/TEF transparente 60 shore 1000/paq. paquete de 1000
17393843 Azul Silicona blanca/PTFE rojo 45 shore Paquete de 100 paquete de 100
17313853 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo 55 shore Paquete de 100 paquete de 100
17323853 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo 55 shore 5000/paq. paquete de 5000
17333853 Rojo Silicona blanca/PTFE rojo 55 shore 1000/paq. paquete de 1000
17343853 Azul Silicona blanca/PTFE rojo 45 shore 1000/paq. paquete de 1000
17885174 Transparente Silicona roja/PTFE transparente 60 shore Paquete de 100 paquete de 100
17845184 Transparente Silicona blanca/PTFE rojo 45 shore Paquete de 100 paquete de 100
17815174 Negro Silicona blanca/PTFE rojo 45 shore Paquete de 100 paquete de 100
17835214 Naranja Silicona blanca/PTFE rojo 45 shore Paquete de 100 paquete de 100
17875214 Naranja Silicona blanca/PTFE rojo 45 shore 1000/paq. paquete de 1000
17825214 Transparente PTFE virgen blanco 53 shore Paquete de 100 paquete de 100
17835174 Azul Silicona roja/PTFE transparente 60 shore Paquete de 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 17303853 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ARC11ST1F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los tapones a presión de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2 con viales a presión con una abertura de 11 mm para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales.
Utilice los tapones a presión de 11 mm  Thermo Scientific™ SureSTART™  con viales a presión  con una abertura de 11 mm, incluidos  nuestros viales a presión de vidrio de 2 ml SureSTART  (nivel 2). Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre tapones de polietileno suave con función de doble cierre a presión que garantiza un cierre hermético. Nuestros tapones de presión incluyen septos de silicona/PTFE o de caucho/TEF de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) White/Red
Color Azul
Material de baja densidad
Septo Silicona blanca/PTFE rojo
Nivel Level 2
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad 5000/paq.
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales a presión de 11 mm
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Presión, nivel 2