Learn More
Thermo Scientific™ Microviales con tapón de rosca de vidrio de 0,3 ml SureSTART™ para muestras de < 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17393943 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
N.° por paquete:
100/paq.
1000/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
Código de producto. Material N.° por paquete unitSize
17393943 Vidrio transparente 1000/paq. paquete de 1000
17373943 Vidrio transparente 100/paq. paquete de 100
17383943 Vidrio transparente 5000/paq. paquete de 5000
17333953 Vidrio ámbar 100/paq. paquete de 100
17343953 Vidrio ámbar 5000/paq. paquete de 5000
17353953 Vidrio ámbar 1000/paq. paquete de 1000
6 options
Código de producto. 17393943
Marca: Thermo Scientific™ 6PCV1103FIVPT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice microviales con tapón de rosca de vidrio de 0,3 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar tamaños de muestras de menos de 2 ml.
Elija los microviales Thermo Scientific™ SureSTART™ de 0,3 ml con tapón de rosca de vidrio, nivel de rendimiento 3, cuando necesite maximizar el volumen de inyección para muestras de < 2 ml. Este microvial de 12 x 32 mm dispone de un inserto fijo que proporciona un volumen utilizable total de 0,25 ml y un volumen residual de 4 μl. Disponible en vidrio transparente y ámbar, es un vial de nivel de rendimiento 3, lo que significa que está diseñado para proteger las muestras más valiosas y ofrecer resultados coherentes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón. Utilice septos y tapones de rosca de 11 mm para sellar estos viales. Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante tres ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 0.3 mL
Tipo de inserto Fixed
Nivel Level 3
N.° por paquete 1000/paq.
Tamaño de la abertura (métrico) 11 mm
Estilo de la base Inserto fijo interior: cónico
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,3 mL
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Microvial de vidrio para capsular de 0,3 ml con inserto fijo, nivel 3