Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ Phosphopeptide Suitability Standards
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
The SureQuant Multipathway Phosphopeptide Standard contains an optimized mixture of 131 isotopically labeled phosphopeptides to simultaneously monitor and quantitate phosphorylation signaling. The SureQuant Phosphopeptide Suitability Standard contains a mixture of 20 isotopically labeled phosphopeptides with increasing hydrophobic properties for LC optimization and monitoring of LC-MS/MS system performance. When used together, the standards help ensure optimal instrument performance and sample assessment for phosphorylation events.
Los fosfopéptidos específicos del estándar de fosfopéptidos multivía SureQuant se han elegido para cubrir sitios de fosforilación biológicamente relevantes para 89 proteínas clave de siete vías de señalización diferentes, entre las que se incluyen EGFR/HER, RAS-MAPK, PI3K/AKT/mTOR, AMPK, muerte/apoptosis y estrés (p38/SAPK/JNK). Para obtener resultados óptimos, la preparación de muestras de MS debe incluir el enriquecimiento de fosfopéptidos, con el añadido estándar antes de la preparación de muestras de MS (1 pmol) o después del enriquecimiento de fosfopéptidos (0,8 pmol). La capacidad de monitorizar y cuantificar simultáneamente estas dianas en una sola muestra es una herramienta potente para evaluar la actividad normal y anormal de la vía de señalización.
Los fosfopéptidos seleccionados para el estándar de idoneidad de fosfopéptidos SureQuant representan proteínas relevantes de las vías de señalización clave que incluyen la fosforilación de serina, treonina y tirosina. Los 20 fosfopéptidos tienen una amplia gama de tiempos de retención y se han diseñado para su uso con muestras de fosfopéptidos con el fin de evaluar el rendimiento del sistema y permitir una mejor predicción de los tiempos de retención de péptidos para maximizar las identificaciones de fosfopéptidos.
Las características incluyen:
• Optimizado: la mezcla validada de 131 péptidos fosforilados HeavyPeptide AQUA Basic (estándar multivía SureQuant) o 20 fosfopéptidos HeavyPeptide AQUA Basic (estándar de idoneidad SureQuant)
• Multiplex: adecuado para la cuantificación relativa de eventos de fosforilación para 89 proteínas clave en siete vías de señalización celular (estándar multivía SureQuant)
• Predictivo: intervalo de péptidos con propiedades hidrófobas en aumento para la optimización de métodos y el cálculo de tiempos de retención de péptidos
• Supervisión: excelente herramienta para ensayos de control de calidad para la evaluación de la calidad del rendimiento de los instrumentos de LC y MS (estándar de idoneidad SureQuant)
• Cómodo: se suministra en formato líquido listo para su uso
Aplicaciones:
• Estándar para adquisición dependiente de datos (DDA)
• Estándar para MS objetivo (por ejemplo, SRM, PRM)
• Optimización de parámetros de LC
• Identificación de la ventana de elución total de péptidos
• Optimización de parámetros de MS
Para obtener resultados óptimos, la preparación de muestras de MS debe incluir el enriquecimiento de fosfopéptidos. Recomendamos el uso del kit de preparación de muestras EasyPep Maxi MS (n.º cat. A45734) combinado con los kits de enriquecimiento de fosfopéptidos de alta selección (n.º de cat. A32992, A32993 o A52283) para la preparación de muestras. Se proporcionan métodos estandarizados y plantillas de procesamiento de datos para agilizar la adquisición y el análisis de datos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | SureQuant™ Multipathway Phosphopeptide Standard (100 fmol/μL) |
| Concentración | 100 fmol/μl |
| Cantidad | 200 μL |