Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne™, ajuste universal: 1-200 μl
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8642011 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11933426
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
  • Todas las puntas estériles en gradilla se han envuelto al vacío y certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
  • Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
  • Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
  • Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
  • La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
  • El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
  • El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
  • Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
  • Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
Características del inserto SureOne
  • Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
  • Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
  • Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
  • La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
  • Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
  • Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Características del embalaje de las recargas SureOne
  • La información del producto se muestra en la caja
  • La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
  • Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
  • El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
  • El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, racks, racks estériles y rack de recarga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 51 mm
Declaraciones de limpieza Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Formato A granel
Estilo de punta Biselado
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos SureOne