Description
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
- Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
- Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
- Estériles y de color transparente
- El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
- Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
- No esterilizables en autoclave
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 20 μl a 200 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 58 mm |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | MicroPoint |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Show More |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.