Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 μl a 10 μl
0,1 μl a 20 μl
100 μl a 1000 μl
10 μl a 100 μl
20 μl a 200 μl
2 μl a 20 μl
30 μl a 300 μl
Estilo de punta:
Biselado
Longitud extendida, MicroPoint, Retención baja
MicroPoint
MicroPoint, Longitud extendida
Color:
Natural
Transparente
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 4800
paquete de 960
Descripción
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
- Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
- Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
- Estériles y de color transparente
- El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
- Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,1 μl a 10 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,75 in |
| Longitud (métrico) | 46 mm |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | MicroPoint, Longitud extendida |
| Desechables | No |
| Mostrar más |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.