Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida SureLock™ Tandem Midi, PVDF
Descripción
El innovador sistema de electroforesis en gel dos en uno y el depósito de transferencia permiten la electroforesis y la transferencia de geles medios de alto rendimiento Invitrogen utilizando el mismo depósito.
El paquete de bienvenida SureLock Tandem Midi, PVDF, contiene:
- Depósito de gel medio SureLock Tandem
- Dos módulos Midi Blot SureLock Tandem
- Bandeja de transferencia Tandem SureLock
- Membranas precortadas y filtro SureLock Tandem Midi, 0,45 μm, PVDF
Información sobre el depósito de gel medio SureLock Tandem
El depósito de gel SureLock Tandem Midi proporciona una electroforesis rápida de geles medios mediante un tampón mínimo (∼ 520 ml/gel) en un sistema sin fugas. Con un tiempo de configuración de ∼ 30 segundos, el depósito procesa eficazmente geles medios, al mismo tiempo que proporciona un rendimiento uniforme. El depósito cuenta con dos cámaras independientes, permitiendo la electroforesis de uno o dos geles a la vez, ahorrando tampón y limitando los residuos. El depósito es compatible con todos los geles medios prefabricados y los casetes de gel medio Invitrogen.
Información sobre el módulo Midi Blot SureLock Tandem
El módulo Midi Blot SureLock Tandem es un dispositivo de transferencia húmeda que se utiliza exclusivamente con el depósito de gel medio SureLock Tandem. El depósito alberga un módulo blot por cámara o dos módulos blot en total. El módulo Midi Blot SureLock Tandem es compatible con todos los geles medios Invitrogen (tamaño de blot: 8,5 cm x 14 cm). Cada módulo alberga un gel medio por transferencia húmeda. El diseño exclusivo facilita el uso del módulo, mientras que el tamaño eficaz del núcleo interno utiliza menos tampón de transferencia por cada transferencia (solo ∼ 300 ml por transferencia). Puesto que el tampón de transferencia contiene metanol, también produce menos residuos peligrosos que requieren una eliminación especial. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de nitrocelulosa o PVDF en 30 minutos a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 paquete |
| Material | Membrana de PVDF |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Depósito de gel medio SureLock Tandem • Dos módulos de blot medio SureLock Tandem • Bandeja de transferencia SureLock Tandem • Membranas precortadas y filtro, 0,45 µm, PVDF (paquete de 20) SureLock Tandem Midi |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | SureLock |