Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Stacking Buffer
Código de producto. p-7184591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
15558055 2 x 500 mL paquete de 2
15627968 5 x 500 mL paquete de 5
2 options
Código de producto. 15558055
Marca: Invitrogen™ HC2112
Edge
Estos componentes del sistema de fundido manual SureCast se pueden utilizar para crear geles de poliacrilamida con reactivos de fundido manual SureCast, así como cualquier otro reactivo de fundido de gel de poliacrilamida popular.
  • Prepare geles de poliacrilamida de forma fácil y segura.
  • Para su uso con el sistema de gel vertical SureCast
  • Los geles SureCast se han diseñado para su uso en la cubeta de minigel.
Recommended Storage
Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2 paquetes de tampón concentrador SureCast de 500 ml (1 l en total).
  • Almacenar a temperatura ambiente.
  • Cantidad 2 x 500 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Línea de productos SureCast
    Tipo de producto Tampón concentrador (1 l)