Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Stacking Buffer
Código de producto. 15627968
Click to view available options
Cantidad:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 15627968
Marca: Invitrogen™ HC2115
Estos componentes del sistema de fundido manual SureCast se pueden utilizar para crear geles de poliacrilamida con reactivos de fundido manual SureCast, así como cualquier otro reactivo de fundido de gel de poliacrilamida popular.
  • Prepare geles de poliacrilamida de forma fácil y segura.
  • Para su uso con el sistema de gel vertical SureCast
  • Los geles SureCast se han diseñado para su uso en la cubeta de minigel.
Recommended Storage
Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Paquetes de tampón de apilamiento SureCast de 5 x 500 ml (2,5 l total).
  • Almacenar a temperatura ambiente.
  • Tipo de producto Tampón concentrador (2,5 l)
    Línea de productos SureCast
    Cantidad 5 x 500 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente