Learn More
Guantes de nitrilo desechables de alto riesgo Microflex™
Código de producto. 15656054
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
15656054 3XL paquete de 40
15247049 M paquete de 50
15257049 L paquete de 50
15237049 Pequeño paquete de 50
15267049 XL paquete de 50
15503705 2XL paquete de 50
15523705 XS paquete de 50
7 options
Código de producto. 15656054
Marca: Microflex 93853120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una resistencia a la perforación hasta 3 veces superior a los guantes de látex o vinilo desechables. Los guantes desechables de alto riesgo Microflex™ también proporcionan protección frente a líquidos y productos químicos.
  • Puño extendido que proporciona protección adicional para la muñeca y el brazo en entornos peligrosos
  • La formulación de nitrilo avanzada proporciona el menor valor del límite de calidad aceptable (AQL 0.65)
  • Se han integrado propiedades antiadherentes a la formulación de los guantes para generar resistencia a la cinta o a los adhesivos, y para ayudar a los trabajadores con una eficacia y velocidad mejoradas.
  • Dedos texturizados que garantizan un sólido y eficiente agarre, así como una excelente protección del usuario.
  • Fabricados sin materiales de látex de caucho natural ni talco a fin de proteger contra alergias, irritaciones en la piel y sequedad.
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, Clase 1, EN455-1, EN455-2 y EN455-3, ASTM F1671
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Desechables
Grado Medicina
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 3XL
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,14mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Con reborde ampliado
Modelo 93-853
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad Paquete de 40
Resistencia a la tracción De 14 a 30 MPa
Longitud (métrico) 295 mm
Anchura (métrico) 128 mm