Learn More
Semperit™ Guantes quirúrgicos de látex Sempermed Supreme™
Utilice los guantes quirúrgicos de látex de caucho natural Sempermed Supreme™ para cubrir necesidades quirúrgicas. Cuentan con las siguientes certificaciones: EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.
Marca:  Semperit™ 3000006091
Código de producto. 12455020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.45€
    61.50€ / 50 pares
    Ahorro 13.95€
    18% Descuento
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Estéril
  • Blanco natural
  • Sin talco
  • Estilo de puño enrollado
  • Desechables
Especificaciones
Especificaciones
EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Sin polvo
Estériles
Enrollado
Blanco
Látex, caucho natural
6.5
De 0.19 a 0.23 mm
270 mm