Learn More
Fisherbrand™ Placas de soporte para el agitador Vortex
Código de producto. p-8012698 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Placa de soporte, 50 mm de diám.
Placa de soporte, 94 mm de diám.
Diámetro (métrico):
50 mm
94 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Descripción Diámetro (métrico) unitSize
11722583 Placa de soporte, 94 mm de diám. 94 mm 1 PCS
11702593 Placa de soporte, 50 mm de diám. 50 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11722583
Marca: Fisherbrand™ A00000017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sostiene de forma segura tubos de ensayo y viales. Los soportes de caucho y espuma son compatibles con los mezcladores vorticiales.
  • Espuma suave o caucho para evitar roturas
  • Color negro
  • Disponibles en diferentes diámetros
Especificaciones
Tipo de producto Placa de soporte
Material Espuma
Diámetro (métrico) 94 mm
Descripción Placa de soporte, 94 mm de diám.
Para utilizar con (equipo) CLÁSICO, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3