Descripción
- Seamless liner for greater comfort
- High flexibility and excellent levels of dexterity
- Very good abrasion and tear resistance
- Allows for contact with food and hot materials up to 100°C
- AQL 1.5
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Latex Free | No |
| Material | Latex |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 3131A |
| Mostrar más |