Learn More
OHAUS™ Soporte universal-H
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
105,000 x 30,000 x 7,000 cm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- Accesorio para agitadores de varilla
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 7,000 cm |
| Anchura (métrico) | 30,000 cm |
| Peso (métrico) | 3,900 kg |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 105,000 x 30,000 x 7,000 cm |