Learn More
OHAUS™ Varilla de soporte
Código de producto. 15792449 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
460 mm
580 mm
710 mm
910 mm
1020 mm
1220 mm
1520 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15792449 580 mm cada uno
15782449 460 mm cada uno
15702459 710 mm cada uno
15712459 910 mm cada uno
15722459 1020 mm cada uno
15732459 1220 mm cada uno
15742459 1520 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15792449 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La varilla de soporte OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Varilla
Material Acero inoxidable
Descripción Abrazadera, soporte, varilla de 58 cm, CLR-SPRODS058
Longitud (métrico) 580 mm