Learn More
OHAUS™ Varilla de soporte
Código de producto. 15742459 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
460 mm
580 mm
710 mm
910 mm
1020 mm
1220 mm
1520 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15742459 1520 mm cada uno
15782449 460 mm cada uno
15792449 580 mm cada uno
15702459 710 mm cada uno
15712459 910 mm cada uno
15722459 1020 mm cada uno
15732459 1220 mm cada uno
7 options
Código de producto. 15742459
Marca: OHAUS™ 30400042
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La varilla de soporte OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Varilla
Material Acero inoxidable
Descripción Abrazadera, soporte, varilla de 152 cm, CLR-SPRODS152
Longitud (métrico) 1520 mm