Learn More
OHAUS™ Varilla de soporte
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
460 mm
580 mm
710 mm
910 mm
1020 mm
1220 mm
1520 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Varilla |
| Material | Acero inoxidable |
| Descripción | Abrazadera, soporte, varilla de 91 cm, CLR-SPRODS091 |
| Longitud (métrico) | 910 mm |