Learn More
OHAUS™ Soporte con varilla
Código de producto. 15762279 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
15762279 Acero inoxidable cada uno
15762359 Aluminio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15762279 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30392232
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte con varilla OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los conectores fiables aseguran varillas y abrazaderas para satisfacer sus necesidades y cinco soportes exclusivos en una variedad de tamaños y materiales que se adaptan a diferentes varillas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte
Material Acero inoxidable
Incluye Varilla
Descripción Abrazadera, especialidad, soporte/varilla, CLS-STRODS
Diámetro (métrico) Varilla de 13 mm
Altura (métrico) 25,000 mm
Altura (imperial) 1,00 in
Longitud (imperial) 7,00 in
Longitud (métrico) 178 mm
Longitud (métrico) del brazo 578 mm
Anchura (imperial) 13,00 in
Anchura (métrico) 330,00 mm