Learn More
OHAUS™ Support Stand
Código de producto. 15742449 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro de la varilla (métrico):
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Altura (métrico):
267 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro de la varilla (métrico) Altura (métrico) unitSize
15742449 16 mm 267 mm cada uno
15722449 16 mm 267 mm cada uno
15732449 16 mm 267 mm cada uno
15752449 16 mm 267 mm cada uno
15762449 16 mm 267 mm cada uno
15772449 16 mm 267 mm cada uno
15782379 16 mm 305 mm cada uno
15792379 17 mm 305 mm cada uno
15702389 18 mm 305 mm cada uno
15712389 19 mm 305 mm cada uno
15722389 20 mm 305 mm cada uno
15732389 21 mm 305 mm cada uno
15742389 22 mm 305 mm cada uno
13 options
Código de producto. 15742449
Marca: OHAUS™ 30400032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 267 mm
Longitud (imperial) 10,50 in
Longitud (métrico) 267 mm
Longitud de la varilla (métrico) 914 mm
Anchura (imperial) 17,75 in
Anchura (métrico) 451 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 16 mm
Tipo de producto Soporte con varilla