Learn More
Cytiva Tamiz de soporte
Código de producto. 11314994
Change view
Click to view available options
:
50 mm
Código de producto.
11314994 50 mm
1 options
Código de producto. 11314994
Marca: Cytiva 10450004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para usar con portafiltros de presión MD50, recubierto de PTFE
  • Product Type: Support Sieve
  • Model: MD050/0/04
  • Material: PTFE-Coated
  • For Use With (Application): Pressure Filtration
  • For Use With (Equipment): MD050 Series Pressure Filtration Manifolds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Portafiltros de presión MD50
Cantidad 1 Ea.
Tipo Tamiz de soporte
Diámetro inferior (métrico) 50 mm