Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana Supor™, con rejilla
Código de producto. p-7089787
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. 17164551
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 66234
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Membrana Supor™ diseñada para aplicaciones de supervisión medioambiental.
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción A granel con separadores de pergamino
Material PES
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Color de rejilla Negro
N.° por paquete 200/paquete
Diámetro (métrico) 47 mm