Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana Supor™, con rejilla
Código de producto. 17154481
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17154481 0,45 μm paquete de 200
17164551 0,2 μm paquete de 200
2 options
Código de producto. 17154481
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 60043
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Membrana Supor™ diseñada para aplicaciones de supervisión medioambiental.
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción A granel con separadores de pergamino
Material PES
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Color de rejilla Negro
N.° por paquete 200/paquete
Diámetro (métrico) 47 mm