Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μL Low Retention Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16673982
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 480
paquete de 576
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
16673982 No estéril Recarga paquete de 480
16683982 Estéril Recarga paquete de 480
16693982 No estéril En bolsa paquete de 1000
16603992 No estéril Gradilla paquete de 576
16613992 Estéril Gradilla paquete de 576
5 options
Código de producto. 16673982
Marca: Labcon 11682600009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Punta de pipeta
  • Longitud extendida FlexTop™
  • Se adapta a las micropipetas de 1000 y 1250 μl más populares
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 1250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 3,50 in
Longitud (métrico) 88,9 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Recarga
Estilo de punta Punta UltraFine
Envase 480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja
Cantidad 480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos
ACT Label Sí
Desechables
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Baja retención SuperSlik
Material Resina de polipropileno USP clase VI