Learn More
Thermo Scientific™ SuperSealer
Descripción
Garantice el sellado adecuado en placas, bloques y gradillas de almacenamiento para tubos de ensayo con Thermo Scientific™ SuperSealer. Elija opciones de sellado individuales como las alfombrillas Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal para la manipulación de líquidos y la accesibilidad a un tubo, o selle placas y bloques completos para el almacenamiento con las alfombrillas con tapón Thermo Scientific™ Nunc™. Aplique los cierres de cinta adhesiva de manera eficaz y garantice un sellado firme con la alfombrilla para la aplicación de cierre adhesivo SuperSealer incluida.
Simplicidad de sellado
- Simplifica el sellado de placas, bloques y gradillas de tubos de prácticamente cualquier altura sin necesidad de realizar ajustes, y proporciona un sellado uniforme y seguro
- Con el sello a lo largo de la placa, el bloque o la gradilla de tubos colocados en el cajón, basta con cerrar la puerta para comenzar el sellado
Flexibilidad de sellado
- Desarrollado para trabajar con alfombrillas Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal, alfombrillas con tapón y, con la alfombrilla para la aplicación de cierre de cinta adhesiva SuperSealer, cualquier cierre de cinta adhesiva precortado; puede estar tranquilo de estar utilizando el sello adecuado independientemente de la opción de sellado que escoja
Incluye: tapón automático, cinta y aplicador de alfombrillas SepraSeal
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Thermo Scientific Super Sealer |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de producto | Sellador de microplacas |