Learn More
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System is a convenient one-step formulation for performing fast cDNA synthesis and PCR amplification in a single tube.
Marca:  Invitrogen™ 12597100
809.37 EUR hasta el 2025-06-27
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17832994
  • 1214.00€ / 100 reacciones
3 por 2
Usar código promocional 24112 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
• SuperScript IV RT Mix, red (200 μL)
• 2X UniPrime RT-PCR Master Mix, blue (2 x 1.25 mL)
• Nuclease-free water (2 x 1.25 mL)
Store at -25°C to -15°C.
Gel Electrophoresis
High
1-step RT-PCR
50°C to 65°C
SuperScript IV
100 x 50 μL Reactions
Transcripción reversa
ARN
Colored
1-step RT-PCR Kit
1-step RT-PCR
Yes
100 reactions
Built-in Hot Start
Master Mix
Hasta 13 kb
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System > Yes, 100 Reactions