Learn More
Invitrogen™ SuperMix de síntesis de primera cadena SuperScript™ III para qRT-PCR
Código de producto. p-4926553
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
50 reacciones
Código de producto. 10246902
Marca: Invitrogen™ 11752050
Proporciona la capacidad de alta temperatura de la transcriptasa inversa SuperScript III en un formato SuperMix optimizado para generar la primera cadena de ADNc para su uso en RT-PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR).
  • La sencilla y rápida preparación de la reacción solo utiliza dos tubos: una mezcla de reacción 2X y una mezcla de enzimas.
  • La mezcla de enzimas de transcriptasa inversa SuperScript III, incluida en la mezcla de enzimas de transcriptasa inversa, es una versión de transcriptasa inversa de M-MLV que se ha diseñado para reducir la actividad ARNasa H y proporcionar mayor estabilidad térmica. La enzima se puede utilizar para sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 42° a 60°C, y proporciona una mayor especificidad, mayor producción de ADNc y más cantidad de producto de cadena completa que otras transcriptasas inversas.
  • Puesto que la transcriptasa inversa SuperScript III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosómico, se puede emplear para sintetizar ADNc a partir de ARN total
  • El inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT, también incluido en la mezcla de enzimas, es una proteína inhibidora de ARNasa que protege frente a la degradación del ARN objetivo debido a la contaminación por ribonucleasas de la preparación de ARN
Mezcla de reacción La mezcla de reacción de transcriptasa inversa 2X incluye oligo(dT)20, hexámeros aleatorios, MgCl2, y dNTIP en una formulación de tampón que se ha optimizado para qRT-PCR. ARNasa H E. coli se suministra como un tubo independiente en el kit para eliminar la plantilla de ARN de la molécula híbrida ADNc:ARN después de la síntesis de la primera cadena. Se ha demostrado que esto aumenta la sensibilidad de qRT-PCR. Uso de SuperMix de síntesis de primera cadena SuperScript III Esta formulación de SuperMix se puede utilizar para cuantificar menos de 10 copias de un gen objetivo en qRT-PCR, con un amplio rango dinámico que admite una cuantificación precisa de ARNm de alto número de copias de hasta 1μg de ARN total. Los reactivos se proporcionan para 50 o 250 reacciones de transcriptasa inversa de 20 μl cada una. Temperatura óptima de reacción: 50°C.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Mezcla de reacción RT 2X (500 μl)
• Mezcla de enzimas RT (100 μl)
• ARNasa de E. coli (50 μl)
Almacenar a –20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Mezcla maestra
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad 50 reacciones
Transcriptasa inversa SuperScript III
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Mezcla maestra
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Material de partida ARN