Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit
Código de producto. p-4926552
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10442482
Marca: Invitrogen™ 18080200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Está optimizado para sintetizar la primera cadena de ADNc directamente a partir de un lisado de células de mamíferos sin aislar primero el ARN. El kit de síntesis de ADNc CellsDirect™ SuperScript™ III Invitrogen™ incluye los reactivos, el tampón, el cebador y otros materiales necesarios para la lisis y la transcripción inversa (excepto la ADN polimerasa).
El kit de síntesis de ADNc SuperScript™ III CellsDirect™ utiliza un protocolo sencillo que tarda menos de dos horas en completarse. La lisis y la transcripción inversa se realizan en el mismo tubo, y el ADNc de primera cadena resultante está listo para usarse en la clonación y PCR.
  • Compatible con una amplia gama de tipos de células de mamíferos cultivados bajo diferentes condiciones de tratamiento
  • El formato de un solo tubo minimiza la pérdida de reactivos, la pérdida de muestras y el tiempo de manipulación
  • El volumen total de lisado se utiliza en la reacción de síntesis de la primera cadena del ADNc, proporcionando mayores rendimientos con un número limitado de células y permitiendo la detección de transcripciones raras
  • La transcriptasa inversa SuperScript™ III, con una actividad de ARNasa H reducida y una mayor estabilidad térmica, genera una alta producción de ADNc en la reacción de síntesis de primera cadena para obtener una mayor sensibilidad y una mejor detección de transcripciones raras.
  • Genera ADNc de alta calidad para su uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo clonación y PCR
Funcionamiento
En la RT-PCR tradicional, el ARN se aísla primero de las células en un procedimiento que requiere mucho tiempo y puede provocar una pérdida de material. Mediante el sistema de síntesis de ADNc SuperScript™ III CellsDirect, las células se lisan y el ADNc se genera a partir del lisado en un único tubo con una manipulación mínima y sin pérdida de muestras. La ADNasa I se añade para eliminar el ADN genómico antes de la síntesis de primera cadena. Este kit se ha optimizado para muestras de células pequeñas, que van desde 10.000 células hasta una sola celda (medida por dilución en serie). El uso de la transcriptasa inversa SuperScript™ III asegura una alta especificidad y una alta producción de ADNc a partir de pequeñas cantidades de materiales de partida (de tan solo 10 pg de ARN total). Después de la síntesis, la primera cadena de ADNc se puede amplificar con cebadores específicos mediante PCR sin extracciones orgánicas intermedias ni precipitaciones de etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• SuperScript III RT
• Inhibidor de ribonucleasa RNaseOUT
• Cebadores de oligo(dT)20
• ADNasa I
• Tampón de ADNasa I
• EDTA
• Mezcla de dNTP
• Tampón de primera cadena 5X
• DTT (0,1 M)
• ARNasa H
• ARN de control y cebadores
• Tampón de resuspensión
Almacenar todos los componentes a –20 °C.
Se garantiza la estabilidad durante seis meses si se almacenan adecuadamente.
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 50 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad 25 reacciones
Transcriptasa inversa SuperScript III
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 25 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 4,5 kb
Material de partida Células