Learn More
Thermo Scientific™ Agitador serie SuperNuova+™, cerámica, 10.25 x 10.25 pulg, 230 V
Código de producto. p-6367018 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Área de la superficie de calentamiento (imperial):
10,25 x 10,25 in
Material de la placa superior:
Cerámica
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tipo de tapón:
Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15443630
Marca: Thermo Scientific™ S88850195
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo.
La nueva serie de agitadores Thermo Scientific™ SuperNuova+™ proporciona un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo. Las unidades están disponibles en dos tamaños, incluido un modelo multiposición con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
Diseño intuitivo
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Posibilidad de configurar programas (rampa/permanencia) y guardar los ajustes
  • Sonda de temperatura opcional PT1000 y protección contra salpicaduras
Tecnología avanzada
  • Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una agitación a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 50 a 1500 rpm
Material de la placa superior Cerámica
Capacidad 6 L
Pantalla LED
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Área de la superficie de calentamiento (imperial) 10,25 x 10,25 in
Área de la superficie de calentamiento (métrico) 26,0 x 26,0 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Estilo UE/Reino Unido/AUS/CN
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE
Tipo Agitador
Peso con embalaje (imperial) 17,4 lb
Peso con embalaje (métrico) 7,9 kg
Mostrar más Mostrar menos
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.