Learn More
Thermo Scientific™ Agitador serie SuperNuova+™, cerámica, 10.25 x 10.25 pulg, 230 V
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La nueva serie de agitadores Thermo Scientific™ SuperNuova+™ proporciona un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo. Las unidades están disponibles en dos tamaños, incluido un modelo multiposición con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
Diseño intuitivo
- Superficies en cerámica o aluminio
- Pantalla LED de fácil lectura para agitación
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Posibilidad de configurar programas (rampa/permanencia) y guardar los ajustes
- Sonda de temperatura opcional PT1000 y protección contra salpicaduras
Tecnología avanzada
- Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una agitación a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 50 a 1500 rpm |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Capacidad | 6 L |
| Pantalla | LED |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 230 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm) |
| Área de la superficie de calentamiento (imperial) | 10,25 x 10,25 in |
| Área de la superficie de calentamiento (métrico) | 26,0 x 26,0 cm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Mostrar más |
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.