Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras SuperNuova+™
Código de producto. 15423620 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Cerámica
Tamaño:
26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg)
7,25 x 7,25 in
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño Requisitos eléctricos unitSize
15423620 Aluminio 7,25 x 7,25 in 230 V, 50/60 Hz cada uno
15493620 Cerámica 26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg) 230 V, 50/60 Hz cada uno
15463610 Cerámica 7,25 x 7,25 in 230 V, 50/60 Hz cada uno
3 options
Código de producto. 15423620
Marca: Thermo Scientific™ HP88857198
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo.
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ SuperNuova+™ proporciona un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo. Las unidades están disponibles en dos tamaños, incluido un modelo multiposición con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
Diseño intuitivo
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Capacidad para guardar el ajuste de temperatura
  • Sonda de temperatura opcional PT1000 y protección contra salpicaduras
  • Incluye: Sonda de temperatura PT100, varilla y pinzas
Tecnología avanzada
  • Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Garantía:
Garantía de 3 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tamaño 7,25 x 7,25 in
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 300 °C
Altura (imperial) 3,8 in
Longitud (imperial) 13 in
Peso (imperial) 10,6 lb
Anchura (imperial) 8,2 in
Altura (métrico) 9,7 cm
Longitud (métrico) 33 cm
Peso (métrico) 4,8 kg
Anchura (métrico) 20,8 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
tipo de tapón Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis
Warranty 3 años
Pantalla LED
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,35 mm (7,25 pulg.) x 12,7 mm (7,25 pulg.)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.