Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™, esmerilado 90°
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Rosa
Verde
Cantidad:
50/caja, 2,000 en embalaje exterior
50/caja, 2000 en embalaje exterior
Unit Size:
paquete de 50
Description
- Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
- El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
- Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
- Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
Specifications
Specifications
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
Edges | 90°, esmerilado |
Grosor (métrico) | 1mm |
Color | Blanca |
Certificaciones/conformidad | ISO8037/I |
Recubrimiento | Sin revestimiento |
Cantidad | 50/caja, 2,000 en embalaje exterior |
Superficie de escritura | Sí |
Dimensiones (L x An) | 76 × 26 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™, esmerilado 90° >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction